Merck
272442
Sigma-Aldrich
Reichardt色素
Dye content 90 %
別名:
2,6-ジフェニル-4-(2,4,6-トリフェニル-1-ピリジニオ)フェノラート, 2,6-ジフェニル-4-(2,4,6-トリフェニルピリジニオ)フェノラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H29NO
CAS番号:
分子量:
551.68
Beilstein:
1444580
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, 90%
mp
271-275 °C (lit.)
λmax
306 nm
551 nm (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-]c1c(cc(cc1-c2ccccc2)-[n+]3c(cc(cc3-c4ccccc4)-c5ccccc5)-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C41H29NO/c43-41-37(31-18-8-2-9-19-31)28-36(29-38(41)32-20-10-3-11-21-32)42-39(33-22-12-4-13-23-33)26-35(30-16-6-1-7-17-30)27-40(42)34-24-14-5-15-25-34/h1-29H
InChI Key
UWOVWIIOKHRNKU-UHFFFAOYSA-N
詳細
ライハルト色素は、アゾメロシアニン色素の一種です。ET(30)またはピリジニウム N-フェノキシドのベタイン色素としても知られるライハルト色素は、溶媒の極性効果の測定に有用な高度にソルバトクロミズムなベタイン色素です。生物組織および表面の溶媒極性のプローブとして重要な役割を果たします。
アプリケーション
ソルバトクロミズムのベタイン色素であるライハルト色素は、溶媒の極性の測定に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
272442-1G:
272442-VAR:
272442-BULK:
272442-50G:
272442-250MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C. Reichardt
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 80, 1415-1415 (2008)
C. Reichardt
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 76, 1903-1903 (2004)
Yu Chen et al.
Analytica chimica acta, 1034, 128-136 (2018-09-09)
In this work, a paper-based optoelectronic sensor (paper-nose) is presented for sensing volatile gases in air. The proposed optoelectronic sensor is a combination of both colorimetric (optical) and chemiresistive (electronic) sensor arrays in order to improve the selectivity of the
Aldrichimica Acta, 20, 59-59 (1987)
Beatrice Swensson et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-12)
To further understand cellulose-solvent interactions in aqueous hydroxide solutions, cellulose behavior in aqueous solutions of NaOH combined with tetramethylammonium hydroxide (TMAH) or benzyltrimethylammonium hydroxide (Triton B), as well as urea, was investigated. The rheological properties of the solutions were assessed