蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 hPa ( 42 °C)
7 hPa ( 68 °C)
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or chunks
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
6.6 %
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI Key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
461121-BULK:
461121-VAR:
461121-1KG:4548173154831
461121-250G:4548173154848