Merck
P4157
Sigma-Aldrich
Phe-Arg β-ナフチルアミド 二塩酸塩
cathepsin substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
別名:
PAβN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H30N6O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
519.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
Phe-Arg β-ナフチルアミド 二塩酸塩, cathepsin substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C25H30N6O2.ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);1H
InChI Key
ZMTAZQYLEGNUTJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
ペプチド模倣化合物であるPhe-Arg β-ナフチルアミドは、排出ポンプ阻害剤(EPI)です。グラム陰性菌の重要な多剤抵抗性排出トランスポーターに対して作用します。Phe-Argナフチルアミドは、Pseudomonas aeruginosaのフルオロキノロン抵抗性を低下させます。
アプリケーション
Phe-Argナフチルアミド二塩酸塩は、抗菌抵抗に対する排出ポンプの寄与を評価するために使用されています。また、排出ポンプ阻害剤の存在下における最小阻害濃度試験にも使用されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
基質
ジペプチジルアミノペプチダ-ゼI(カテプシンC)の基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4157-250MG:
P4157-10MG:
P4157-25MG:
P4157-50MG:
P4157-BULK:
P4157-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proof of an Outer Membrane Target of the Efflux Inhibitor Phe-Arg-beta-Naphthylamide from Random Mutagenesis
Schuster S, et al.
Molecules (Basel), 24(3), 470-470 (2019)
Fluoroquinolone resistance mechanisms in multidrug-resistant Escherichia coli isolated from extraintestinal infections in dogs
Gibson JS, et al.
Veterinary Microbiology, 146(1-2), 161-166 (2010)
Commonality among fluoroquinolone-resistant sequence type ST131 extraintestinal Escherichia coli isolates from humans and companion animals in Australia
Platell JL, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 55(8), 3782-3787 (2011)
Nagakumar Bharatham et al.
Nature communications, 12(1), 5400-5400 (2021-09-15)
OqxB is an RND (Resistance-Nodulation-Division) efflux pump that has emerged as a factor contributing to the antibiotic resistance in Klebsiella pneumoniae. OqxB underwent horizontal gene transfer and is now seen in other Gram-negative bacterial pathogens including Escherichia coli, Enterobacter cloacae
Elisa Sassetti et al.
International journal of molecular sciences, 20(11) (2019-06-05)
The serine protease Caseinolytic protease subunit P (ClpP) plays an important role for protein homeostasis in bacteria and contributes to various developmental processes, as well as virulence. Therefore, ClpP is considered as a potential drug target in Gram-positive and Gram-negative