安全性情報
S9399
Sigma-Aldrich
Staphylococcal enterotoxin A
from Staphylococcus aureus, lyophilized powder, enterotoxin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
ブドウ球菌エンテロトキシンA Staphylococcus aureus由来,
含みます
sodium phosphate buffer as balance
品質水準
組成
Protein, ~10% Lowry
利用可能性
not available in USA
不純物
Staphylococcal enterotoxin B (SEB), essentially free
溶解性
H2O: complete 1 mg/ml, clear, colorless
保管温度
2-8°C
詳細
ブドウ球菌エンテロトキシンAは、ブドウ球菌外毒素ファミリーに属します。グラム陽性細菌Staphylococcus aureusが分泌します。
アプリケーション
Staphylococcus aureus由来ブドウ球菌エンテロトキシンAは、TRANSIAアッセイキット、RIDASCREENアッセイキットおよびVidas Set 2法の検証において外部標準物質として使用されています。マウス脾細胞in vitro毒素刺激用。
Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)由来のStaphylococcal enterotoxin(ブドウ球菌エンテロトキシン)Aをマウスに腹腔内注射して敗血症を誘発させました。10
生物化学的/生理学的作用
Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)由来の黄色ブドウ球菌エンテロトキシンAは、食中毒の原因となる主要な物質です。わずか0.5 mg/mLの濃度で、悪心、嘔吐、下痢および痙攣を引き起こすのに十分です。8これは、末梢リンパ球の細胞増殖を刺激し、インターフェロンの産生を誘発し、S. aureus感染症に対する腸の免疫にとって重要です。9また、これはTリンパ球のスーパー抗原として機能します。
包装
包装サイズはタンパク質含量を基準にしています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S9399-.5MG-PW:
S9399-.5MG:
S9399-BULK:
I-0735:
S9399-.1MG-PW:
S9399-.1MG:
S9399-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hongshi Yu et al.
BMC genomics, 10, 416-416 (2009-09-08)
WNT4 is a critical signalling molecule in embryogenesis and homeostasis, but the elements that control its transcriptional regulation are largely unknown. This study uses comparative cross species sequence and functional analyses between humans and a marsupial (the tammar wallaby,Macropus eugenii)
Staphylococcal enterotoxin A (SEA).
L Spero et al.
Methods in enzymology, 78(Pt A), 331-336 (1981-01-01)
Targeting of key pathogenic factors from gram-positive bacteria by the soluble ectodomain of the scavenger-like lymphocyte receptor CD6
<BIG>Martinez F, et al.</BIG>
The Journal of Infectious Diseases, 209, 1077-1086 (2013)
Marcin Kłak et al.
Scandinavian journal of infectious diseases, 42(5), 351-358 (2010-01-27)
Haemostatic balance shifts towards pro-coagulation during infection. Plasminogen, a key molecule of fibrinolysis, may play an important role in the pathogenesis of staphylococcal infections. In the present study, we assessed the impact of inhibition of plasminogen activation by tranexamic acid
Staphylococcal Enterotoxins
<BIG>Pinchuk IV, et al.</BIG>
Toxins, 2, 2177-2177 (2010)