Merck
H9395
Sigma-Aldrich
α-ヘモリシン Staphylococcus aureus由来
lyophilized powder, Protein ~60 % by Lowry, ≥10,000 units/mg protein
別名:
α-トキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
由来生物
Staphylococcus aureus
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥10,000 units/mg protein
含みます
sodium citrate buffer as balance
組成
Protein, ~60% Lowry
溶解性
H2O: soluble 0.49-0.51 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Staphylococcus aureus ... SAOUHSC_01121(3920722)
詳細
α孔形成細胞毒素である-溶血素は病原性Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)のほとんどの株で分泌される細胞外タンパク質です。水溶性の単量体として分泌される、小型のβ-バレルタンパク質です。
アプリケーション
αStaphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)由来の-溶血素は、以下の用途に使用されています:
  • 電気生理学的測定を用いて脂質二重層の孔形成を試験するための電解質溶液の成分として
  • 骨髄間質細胞(BMSC)における骨形成抑制効果を検討するため
  • Biacoreおよび表面プラズモン共鳴用のα-溶血素分子インプリンティングポリマー(MIP)の調製に
α-へモリシンは、乳製品由来の Escherichia coli の排出ポンプおよび溶血活性を調べる研究に使用されています。塩化ベンザルコニウムへの適応およびシプロフロキサシンのバイオフィルム形成への影響を試験するためにも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
α-溶血素は選択的に溶血性であり、単量体型が膜に結合するため、結合には特異的な受容体は必要ありません。生体膜および/または人工膜に結合すると、自己オリゴマー化が起こり、それによって、イオンおよび小さな代謝産物に対して透過性を示す膜貫通孔と考えられるリング構造(六量体凝集体)が生じると考えられます。ウサギ赤血球に対して顕著な選好性があります。α-溶血素は細胞のホスホリパーゼを刺激し、Ca2+流入を誘発します。これが内皮バリアの膜破壊、細胞質成分の漏出、および浸透圧細胞融解をもたらすと考えられます。α-溶血素は、敗血症の病因に関与している可能性があります。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
単位の定義
1溶血ユニットは、PBS(pH 7.0、1% BSA含有)中、37°Cで30分置いた後、4°Cで30分間冷蔵して、ウサギ赤血球の1%懸濁液の50%溶解を引き起こす量です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Lungs,Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9395-VAR:
H9395-BULK:
H9395-1MG-PW:
H9395-.5MG-PW:
H9395-1MG:
H9395-.5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Muhmmad Omar-Hmeadi et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 19(6), 436-445 (2018-03-16)
Phosphoinositides (PtdIns) play important roles in exocytosis and are thought to regulate secretory granule docking by co-clustering with the SNARE protein syntaxin to form a docking receptor in the plasma membrane. Here we tested this idea by high-resolution total internal
D Fink et al.
Cellular signalling, 1(4), 387-393 (1989-01-01)
Staphylococcal alpha-toxin at subcytotoxic concentrations stimulated phosphatidylinositol turnover and arachidonic acid release in undifferentiated cultures of pheochromocytoma PC12 cells. Stimulation of phospholipase A2 but not C was dependent on extracellular calcium. Addition of staphylococcal alpha-toxin to PC12 cells caused a
François Vandenesch et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 2, 12-12 (2012-08-25)
One key aspect of the virulence of Staphylococcus aureus lies in its ability to target the host cell membrane with a large number of membrane-damaging toxins and peptides. In this review, we describe the hemolysins, the bi-component leukocidins (which include
Gregory J Digby et al.
The Journal of physiology, 586(14), 3325-3335 (2008-05-24)
Signalling by heterotrimeric G proteins is often isoform-specific, meaning certain effectors are regulated exclusively by one family of heterotrimers. For example, in excitable cells inwardly rectifying potassium (GIRK) channels are activated by G betagamma dimers derived specifically from G(i/o) heterotrimers.
Rakez Kayed et al.
The Journal of biological chemistry, 284(7), 4230-4237 (2008-12-23)
Amyloid oligomers are believed to play causal roles in several types of amyloid-related neurodegenerative diseases. Several different types of amyloid oligomers have been reported that differ in morphology, size, or toxicity, raising the question of the pathological significance and structural
関連コンテンツ
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.
界面活性剤可溶化、凍結融解溶解、浸透圧ショック、超音波処理、酵素細胞溶解、および、機械的破砕技術(ダウンス、ポリトロン、乳鉢と乳棒によるホモジナイズなど)を含む細胞溶解とタンパク質抽出法の概要。