Merck
H4777
Sigma-Aldrich
ヘパラン硫酸プロテオグリカン
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
別名:
HSPG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
由来生物
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
品質水準
詳細
For cell culture use.
Isolated from basement membrane of Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma.
Solution in 50 mM Tris HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, pH 7.4, containing ≥400 μg protein per ml.
フォーム
solution
分子量
≥400 kDa
包装
pkg of 0.1 mg
濃度
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≥100 μg/mL Uronic acid
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Collagen Type IV
Peptide Source: Fibronectin
Peptide Source: Laminin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Hspg2(15530)
詳細
糖タンパク質であるヘパラン硫酸プロテオグリカン(HSPG)は、基底膜に不可欠な部分です。HSPGは、ヘパラン硫酸鎖に共有結合したコアタンパク質で構成されます。HSPGには、膜HSPG、分泌型細胞外マトリックスHSPG、および分泌小胞プロテオグリカンという3つのグループがあります。
アプリケーション
ヘパラン硫酸プロテオグリカンは、以下に使用されています:
  • リン酸緩衝生理食塩水(PBS)に使用され、調査研究においてトラウマ当量濃度を得るために新鮮クエン酸血液サンプルに添加される
  • 固相結合アッセイ
  • 細胞外マトリックス(ECM)マイクロアレイスライドの作製
生物化学的/生理学的作用
ヘパラン硫酸プロテオグリカン(HSPG)は、さまざまな生物学的過程において複数の機能を発揮します。基底膜構造に関与し、また細胞遊走のためのマトリックスを提供します。serglycinなどの分泌小胞におけるHSPGは、顆粒内容物のパッケージング、プロテアーゼ活性の維持、および分泌後の生物学的活性の調節に関与します。HSPGは、サイトカイン、増殖因子、ケモカインに結合してこれらを保護することができ、細胞の特定と白血球の動員に不可欠な勾配の形成を促進します。これらはプロテアーゼおよびプロテアーゼ阻害剤の受容体として作用し、細胞-ECM接着、細胞-細胞相互作用、および細胞運動性を調節し、また増殖因子受容体と連携できます。また、HSPGはリガンドクリアランスのためのエンドサイトーシス受容体としても機能し、リポタンパク質代謝とモルフォゲン濃度勾配の形成に関与します。また、マトリリシンやその他のマトリックスメタロプロテイナーゼのドッキング分子としても作用します。ヘパラン硫酸は、培養中の細胞の付着を促進し、10~100 ng/mLの濃度でヘパリン硫酸および可溶性FGF受容体が欠乏している細胞へのFGF-basicの高親和性結合を誘導します。
構成
ヘパラン硫酸プロテオグリカンは、基底膜の不可欠な部分であるヘパリン硫酸鎖に共有結合したコアタンパク質で構成される大きな生体分子です。多糖鎖の数とコアタンパク質のサイズは、供与源によリます。
注意
この製品は20°Cで保存することをお勧めします。20°Cで3年間機能が維持されます
調製ノート
この製品は、pH 7.4の50 mM Tris HCl、150 mM NaCl、1 mM EDTA、および0.1 mM PMSFを含有する溶液中でEngelbreth-Holm-Swarmマウス肉腫の基底膜から単離されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H4777-VAR:
H4777-BULK:
H4777-.1MG:
H4777-.1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C Battaglia et al.
European journal of biochemistry, 208(2), 359-366 (1992-09-01)
A large, low-density form of heparan sulfate proteoglycan was isolated from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor and demonstrated to bind in immobilized-ligand assays to laminin fragment E3, collagen type IV, fibronectin and nidogen. The first three ligands mainly recognize the heparan
Pongsak Khunrae et al.
Journal of molecular biology, 397(3), 826-834 (2010-01-30)
Plasmodium falciparum malaria remains one of the world's leading causes of human suffering and poverty. Each year, the disease takes 1-3 million lives, mainly in sub-Saharan Africa. The adhesion of infected erythrocytes (IEs) to vascular endothelium or placenta is the
Ezinne F Mong et al.
Scientific reports, 10(1), 3029-3029 (2020-02-23)
During implantation, cytotrophoblasts undergo epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) as they differentiate into invasive extravillous trophoblasts (EVTs). The primate-specific microRNA cluster on chromosome 19 (C19MC) is exclusively expressed in the placenta, embryonic stem cells and certain cancers however, its role in EMT
Yanping Zhang et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 11, 147-147 (2018-06-06)
Hair cell (HC) loss is irreversible because only very limited HC regeneration has been observed in the adult mammalian cochlea. Wnt/β-catenin signaling regulates prosensory cell proliferation and differentiation during cochlear development, and Wnt activation promotes the proliferation of Lgr5+ cochlear
Nicolai T Sand et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-05)
Early detection and monitoring of cancer progression is key to successful treatment. Therefore, much research is invested in developing technologies, enabling effective and valuable use of non-invasive liquid biopsies. This includes the detection and analysis of circulating tumor cells (CTCs)
資料
There are five identified glycosaminoglycan chains (see Figure 1): Hyaluronan is not sulfated, but the other glycosaminoglycan chains contain sulfate substituents at various positions of the chain.
There are five identified glycosaminoglycan chains (see Figure 1): Hyaluronan is not sulfated, but the other glycosaminoglycan chains contain sulfate substituents at various positions of the chain.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.