安全性情報
E6527
Sigma-Aldrich
可溶性エラスチン ウシ首靱帯由来
salt-free, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine neck ligament
品質水準
形状
salt-free, lyophilized powder
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
遺伝子情報
cow ... ELN(280781)
詳細
Partrigeらの方法により調製された水溶性粉末
アプリケーション
エラスチンは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の研究に使用されている構造たんぱく質です。COPD患者にこれらのたんぱく質の修復機能がない理由の調査に使用できます。
高度に安定な血液適合性たんぱく質が、その可溶化に対するいくつかの方策の結果として生体材料の構成に使用されるようになりました。
生物化学的/生理学的作用
多くの組織に弾力性をもたらすたんぱく質。乾燥組織重量の約50%を占める血管では特に重要です。
注意
pH 5.0、37°Cでコアセルベートを形成します。
適合性
KellerとMandの方法によるエラスチン分解酵素活性の定量に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E6527-1G:
E6527-VAR:
E6527-1G-PW:
E6527-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Felix Cleemann et al.
Analytical chemistry, 80(11), 4170-4174 (2008-04-25)
A novel fluorescence polarization assay based on the natural fluorophore epicocconone has been developed. This assay allows the rapid and accurate determination of enzyme kinetic parameters as well as inhibition constants through the measurement of fluorescence anisotropy on the actual
Mervyn J Merrilees et al.
Respiratory research, 9, 41-41 (2008-05-20)
COPD is characterised by loss of alveolar elastic fibers and by lack of effective repair. Elastic fibers are assembled at cell surfaces by elastin binding protein (EBP), a molecular chaperone whose function can be reversibility inhibited by chondroitin sulphate of
Pro-inflammatory phenotype of COPD fibroblasts not compatible with repair in COPD lung.
Zhang J., et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine (2011)
Zhongyuan Sun et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(9), 3675-3679 (2013-02-07)
The chimeric proteins, silk-elastin-like protein polymers (SELPs), consist of repeating units of silk and elastin to retain the mechanical strength of silk, while incorporating the dynamic environmental sensitivity of elastin. A retinal-modified SELP was prepared, modified, and studied for photodynamic
A Panagopoulou et al.
Biochimica et biophysica acta, 1834(6), 977-988 (2013-03-27)
Dynamics of uncrystallized water and protein was studied in hydrated pellets of the fibrous protein elastin in a wide hydration range (0 to 23wt.%), by differential scanning calorimetry (DSC), thermally stimulated depolarization current technique (TSDC) and dielectric relaxation spectroscopy (DRS).