product name
コラーゲン, I型 溶液 from rat tail, BioReagent, suitable for cell culture, sterile-filtered
由来生物
rat tail
品質水準
詳細
Approx. 100mg/vial ((35 - 40 ml) )
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
形状
liquid
分子量
apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet)
apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet)
包装
pkg of 1 vial
濃度
>0.5 mg/mL Biuret
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
6‑10 μg/cm2
不純物
Mycoplasma Test by Barile, none detected
溶解性
soluble, clear to hazy, colorless (solubilized in 0.02M acetic acid)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Fibronectin
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rat ... Col1a1(29393)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- ラット尾由来。
- 汚染リスクを最小化するため滅菌ろ過済みです。
- 広範囲の細胞培養用途に適しています。
- 細胞接着および増殖を促進するために最適な表面被覆率(6~10 μg/cm2)。
調製ノート
SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法では、I型コラ-ゲンの典型的なバンドパタ-ンである、分子量115および130 kDaの2重バンドと分子量215および235 kDaの2重バンドを示します。この分析によると、このコラ-ゲンサンプルの純度は>95%です。
その他情報
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
C3867-1VL:
C3867-VAR:
C3867PROC:
C3867-1VL-PW:
C3867-BULK:
C3867-PH:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.