Merck
T9201
Sigma-Aldrich
トリプシン ウシ膵臓由来
powder, ≥7,500 BAEE units/mg solid
別名:
Serine Protease 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
powder
品質水準
比活性
≥7,500 BAEE units/mg solid
分子量
23.8 kDa
組成
, ≥90 % protein
不純物
≤3 BTEE units/mg solid Chymotrypsin
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペプチドのトリプシン消化には、トリプシン:ペプチドに対して約1:100から1:20の比率を使用します。この製品の一般的な用途は、培養表面から接着細胞を除去することです。基質から細胞を取り除くのに必要なトリプシンの濃度は、主に細胞の種類と培養期間に依存します。トリプシンは、細胞培養中の細胞の再懸濁、タンパク質の消化のためのプロテオミクス研究、および様々なゲル内消化にも使用されています。その他の用途には、膜ベースの手法による結晶化の評価や、タンパク質フォールディング速度と収量が動的トラップの存在によって制限されうることを確認する研究が含まれます。
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、リジンおよびアルギニン残基のC末端側のペプチドを切断します。酸性残基が切断部位の両側にある場合、この反応の加水分解速度は遅くなり、プロリン残基が切断部位のカルボキシル側にある場合、加水分解は停止します。トリプシン活性の至適pHは7~9です。また、トリプシンは、アミノ酸の合成誘導体のエステルおよびアミド結合を切断するよう作用します。EDTAは、トリプシンが作用するペプチド結合を不明瞭にするカルシウムおよびマグネシウムイオンを中和するキレート剤としてトリプシン溶液に添加されます。これらのイオンを除去すると、酵素活性が増加します。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
構成
トリプシンは 223 アミノ酸残基からなる 1 本鎖ポリペプチドから成り、トリプシノーゲンのペプチド鎖のリジン‐イソロイシン部位の切断により N 末端のヘキサペプチドが除かれることにより生成します。アミノ酸配列は 6 つのジスルフィド結合により架橋されています。これがトリプシン、β‐トリプシンの生来の姿となります。β‐トリプシンは自己分解し、リジン‐セリン残基部位で切断し、α‐トリプシンを生成することがあります。トリプシンはセリンプロテアーゼファミリーメンバーの一つです。
注意
1 mM HCl 溶液は小分けして -20C°で保存して 1 年間安定です。Ca2+ の存在もまたトリプシンの自己消化を減少させ、溶液中での安定性が維持されます。トリプシンはまた 2.0 M 尿素、2.0 M グアニジン塩酸塩あるいは 0.1%(w/v)SDS 溶液中でその活性を最大限に維持します。
単位の定義
基質として1単位のBAEEを使用したとき、pH 7.6、25°CにおけるA253は0.001/分となります。
調製ノート
この製品はニュージーランドから供給される膵臓由来のものです。トリプシンは1 mM HCl に1 mg/mLで可溶です。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T9201-1G:
T9201-100MG:
T9201-10G:
T9201-5G:
T9201-500MG:
T9201-VAR:
T9201-BULK:
T9201-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vandana Shashi et al.
Human mutation, 40(8), 1115-1126 (2019-07-03)
Encoding the slow skeletal muscle isoform of myosin binding protein-C, MYBPC1 is associated with autosomal dominant and recessive forms of arthrogryposis. The authors describe a novel association for MYBPC1 in four patients from three independent families with skeletal muscle weakness
Rasmus Karstad et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(14), 6294-6305 (2012-06-23)
This study investigates how the S1 and S3 site of trypsin can be challenged with cationic amino acid analogues to yield active antimicrobial peptides with stability toward tryptic degradation. It is shown that unnatural analogues can be incorporated to generate
Claire E J Waterborg et al.
PloS one, 13(10), e0205902-e0205902 (2018-10-20)
Rheumatoid arthritis is an auto-immune disease of the synovial joints, hallmarked by chronic inflammation and subsequent progressive tissue destruction. TYRO3, AXL and MER (gene name Mertk) (TAM) receptors are part of a negative feedback signaling system in the immune reaction
Christo Nanev et al.
IUCrJ, 8(Pt 2), 270-280 (2021-03-13)
The nucleation ability of pores is explained using the equilibration between the cohesive energy maintaining the integrity of a crystalline cluster and the destructive energy tending to tear it up. It is shown that to get 3D crystals it is
Rachel Freire et al.
Scientific reports, 9(1), 7029-7029 (2019-05-09)
Celiac disease (CD) is an immune-mediated disorder triggered by gluten exposure. The contribution of the adaptive immune response to CD pathogenesis has been extensively studied, but the absence of valid experimental models has hampered our understanding of the early steps
プロトコル
This procedure is for products with a specification for Trypsin activity using Na-Benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) as a substrate. The procedure is a continuous spectrophotometric rate determination (A253, Light path = 1 cm).