由来生物
Porcine pancreas
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
分子量
23.4 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.6
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびとりわけアプロチニンを含むセリンプロテアーゼ阻害剤が、トリプシンを阻害します。
注意
単位の定義
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T4674-PH:
T4674-100ML:
T4674-BULK:
T4674-VAR:
T4674PROC:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Trypsin may be used to remove adherent cells from a culture surface. Cells are most commonly removed from the culture substrate by treatment with trypsin or trypsin/EDTA solutions.
Trypsin is frequently used in cell dissociation from adherent surfaces. We offer a wide variety of trypsin solutions to meet your specific cell line requirements, as well as protocols, troubleshooting ideas, and more.