SML1269
セファランチン(Cepharanthine)
≥95% (HPLC)
別名:
(+)-セファランチン, 6′,12′-ジメトキシ-2,2′-ジメチル-6,7-(メチレンビス(オキシ))オキシアカンタン, O-メチルセファラノリン, CEP, NSC 623442, [14aS-(14aR*,26aS*)]-2,3,13,14,14a,15,26,26a-オクタヒドロ-22,30-ジメトキシ-1,14-ジメチル- H-4,6:16,19-ジエテノ-21,25-メテノ-12H-[1,3]ジオキソロ[4,5-g]ピリド[2′,3′:17,18][1,10]ジオキサシクロエイコシノ[2,3,4-ij]イソキノリン, セファランチン, セファランチン(Cepharanthin)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
(isolated from the tuber of Stephania Cepharantha Hayata (plant).)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C(O4)=C2[C@@H]1CC5=CC=C(OC6=C(OC)C=CC(C[C@@H]7C8=CC4=C(OC)C=C8CCN7C)=C6)C=C5
InChI
1S/C37H38N2O6/c1-38-13-11-24-18-31(41-4)33-20-27(24)28(38)16-23-7-10-30(40-3)32(17-23)44-26-8-5-22(6-9-26)15-29-35-25(12-14-39(29)2)19-34-36(37(35)45-33)43-21-42-34/h5-10,17-20,28-29H,11-16,21H2,1-4H3/t28-,29+/m1/s1
InChI Key
YVPXVXANRNDGTA-WDYNHAJCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SML1269-50MG:
SML1269-BULK:
SML1269-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)