安全性情報
SML0858
Sigma-Aldrich
SC-1
≥98% (HPLC)
別名:
N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-(4-cyanophenoxy)phenyl]-urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H13ClF3N3O2
CAS番号:
分子量:
431.80
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
SC-1 is a derivative of the multiple tyrosine kinase inhibitor sorafenib with no kinase-inhibition activity. SC-1 blocks STAT3 phosphorylation and activation with similar potency to sorafenib, and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma cell lines.
SC-1 is an inhibitor of STAT3 signaling pathway.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML0858-BULK:
SML0858-25MG:4548173339580
SML0858-5MG:4548173339597
SML0858-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ye F Tian et al.
Biomaterials, 73, 110-119 (2015-09-26)
Non-Hodgkin lymphomas are a heterogeneous group of lymphoproliferative disorders of B and T cell origin that are treated with chemotherapy drugs with variable success rate that has virtually not changed over decades. Although new classes of chemotherapy-free epigenetic and metabolic