Merck
W274704
Sigma-Aldrich
メチオナール
≥97%, FG
別名:
3-(メチルチオ)プロピオンアルデヒド, 3-(メチルチオ)プロパナール, 3-(メチルメルカプト)プロピオンアルデヒド, NSC 15874, メチオナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CHO
CAS番号:
分子量:
104.17
FEMA番号:
2747
Beilstein:
1739289
EC Number:
欧州評議会番号:
125
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.001
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
760 mmHg ( 165 °C)
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
creamy; vegetable; earthy; potato; tomato
SMILES記法
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
InChI Key
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メチオナールは、ジャガイモに含まれる主な香気化合物であり、硫黄を含有します。
アプリケーション
  • 異なる前処理プロセスにおける唐辛子ソースの主要な香気成分の特性化:この研究では、唐辛子ソースの主要な香気成分を特定し、ソース全体′の風味特性に寄与するメチオナール′の役割を強調しています。この研究は、食品化学におけるメチオナール′の重要性を強調し、風味の強化と食品製品の開発におけるその潜在的な応用可能性を明らかにしています(Luo et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
0.1%でにおいがあります。
5 ppb~5 ppmで味覚があります。
その他情報
天然の産生: アスパラガス、ベイクドポテト、豆類、ビール、チェダーチーズ、調理したチキン、マカデミアナッツ、ピーナッツ、ポテトチップス。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W274704-SAMPLE:
W274704-5KG:
W274704-1KG:
W274704-25KG:
W274704-VAR-K:
W274704-1KG-K:4548173972626
W274704-BULK-K:
W274704-5KG-K:
W274704-25KG-K:
W274704-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
F Amárita et al.
FEMS microbiology letters, 204(1), 189-195 (2001-10-30)
Lactic acid bacteria were screened for methional production from 4-methylthio-2-ketobutanoate. Only Lactococcus lactis IFPL730 produced high amounts of methional. It was demonstrated that production of this compound was an exclusively enzymatic reaction. The present work describes for the first time
A Vallet et al.
Journal of applied microbiology, 104(6), 1833-1840 (2008-01-26)
Determination of pathways involved in synthesis of volatile sulphur compounds (VSC) from methionine by Oenococcus oeni isolated from wine. Production of VSC by O. oeni from methionine was investigated during bacterial cultures and in assays performed in the presence of
Kerstin Burseg et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(19), 9086-9090 (2009-09-19)
A novel technology (Olfactoscan screening) was applied to screen for volatiles including saturated aldehydes that mask the perception of methional, an off-flavor commonly found in orange juice. For the screening experiment, methional odor pulses were generated by an olfactometer and
A Escudero et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(9), 4268-4272 (2000-09-20)
A young white wine that had undergone spontaneous oxidation and showed a strong off-flavor reminiscent of cooked vegetables was demixed by salting out to obtain an ethanolic extract that retained the off-flavor of the wine, as was demonstrated by sensory
S Le Guen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(4), 1307-1314 (2000-04-25)
Three olfactometric methods (olfactometry global analysis, OSME, and AEDA) were compared to evaluate the main impact odorants of cooked mussels. The results obtained from these methods were very similar and well correlated. On the basis of the three techniques, 42
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W274704-1KG-K4061837819780
W274704-1KG
W274704-25KG
W274704-25KG-K4061837819797
W274704-5KG
W274704-5KG-K4061837516337
W274704-SAMPLE
W274704-SAMPLE-K4061837516344