Merck
W236500
Sigma-Aldrich
1-デカノール
≥98%, FCC, FG
別名:
n-デシルアルコール, アルコールC10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9OH
CAS番号:
分子量:
158.28
FEMA番号:
2365
Beilstein:
1735221
EC Number:
欧州評議会番号:
73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.024
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
550 °F
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 60%, clear, colorless (1mL/3mL)
密度
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
coconut
官能
fatty; waxy; fruity; rose
SMILES記法
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-デカノールは、トマトジュース、加熱した牛脂およびパルメザンチーズで同定されるフレーバー化合物です。
アプリケーション
  • 中空糸膜と組み合わせたペーパーポイントを使用した、水性環境サンプルからのメチレンブルーの電気抽出:この研究では、1-デカノールを使用した水からのメチレンブルー除去の新しい方法を調査しています。この知見は、環境浄化への応用におけるこのアプローチの有効性を示しており、抽出プロセスにおける 1-デカノールの汎用性を強調しています(Orlando et al., 2024)。
  • RSM、ANOVA、および人工蜂群を使用したディーゼルエンジン駆動時の環境汚染を緩和するための藻類バイオディーゼル-ディーゼル-1-デカノールの 3 元ブレンドの多目的最適化:この研究では、環境にやさしい燃料ブレンドの作成における 1-デカノールの利用について調査しています。この結果は、排出量の大幅な削減とエンジン性能の向上を示しており、バイオディーゼルに 1-デカノールを配合することによる環境上の利点を実証しています(Alruqi et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W236500-1KG:
W236500-1KG-K:
W236500-8KG-K:
W236500-SAMPLE-K:
W236500-20KG-K:
W236500-8KG:
W236500-SAMPLE:
W236500-20KG:
W236500-BULK-K:
W236500-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francis Letendre et al.
Marine environmental research, 161, 105059-105059 (2020-07-15)
Filter feeding animals capture and lose oil droplets using cilia or ramified appendages. Here we demonstrate that copepod and barnacle appendages capture fish, canola and 1-decanol oil droplets up to 11μm without selectivity for size, chemistry, density, viscosity, or interfacial
Volatile compounds from heated beef fat and beef fat with glycine
Ohnishi S & Shibamoto T
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 32(5), 987-992 (1984)
Relationships between the volatile compounds evaluated by solid phase microextraction and the thermal treatment of tomato juice: optimization of the blanching parameters
Servili M, et al.
Food Chemistry, 71(3), 407-415 (2000)
Study of the volatile fraction of Parmesan cheese
Barbieri G, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(5), 1170-1176 (1994)
Grit Neumann et al.
Applied and environmental microbiology, 72(6), 4232-4238 (2006-06-06)
The solvent-tolerant strain Pseudomonas putida DOT-T1E was grown in batch fermentations in a 5-liter bioreactor in the presence and absence of 10% (vol/vol) of the organic solvent 1-decanol. The growth behavior and cellular energetics, such as the cellular ATP content
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W236500-1KG-K4061837800047
W236500-20KG-K4061837800054
W236500-8KG
W236500-SAMPLE
W236500-1KG
W236500-8KG-K4061837800061
W236500-20KG
W236500-SAMPLE-K4061837800078