Merck
1091028
USP
1-デカノール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
n-デシルアルコール, アルコールC10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9OH
CAS番号:
分子量:
158.28
Beilstein:
1735221
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
APIファミリー
capric alcohol
自己発火温度
550 °F
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
密度
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Capric alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Cocoyl Caprylocaprate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
This product is part of USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1091028-5X30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)