蒸気密度
5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
13 mmHg ( 104 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.434
bp
215 °C (lit.)
mp
−8-−6 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI Key
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74280-VAR:
74280-BULK:
74280-100ML:
74280-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide