Merck
131210
Sigma-Aldrich
1-ノナノール
98%
別名:
アルコールC9, ノニルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8OH
CAS番号:
分子量:
144.25
Beilstein:
969213
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39020223
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
13 mmHg ( 104 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−8-−6 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI Key
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ノナノールは、細菌のルシフェラーゼ(BL)反応を用量依存的に阻害しました
アプリケーション
1-ノナノールは、次の用途で使用できます。
  • 空気中の真菌胞子のレベルをGC-MS法で測定するときの標準物質として。
  • 水性溶液からフェノールを除去するために使用する吸着剤として最適なポリスルホンカプセルを調製するために。
  • ハマーズ法による酸化グラフェン膜の膨化特性の研究において、溶媒として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
131210-1ML:
131210-500ML:
131210-100ML:
131210-BULK:
131210-VAR:
131210-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Swelling of graphene oxide membranes in alcohols: effects of molecule size and air ageing
Iakunkov A, et al.
Journal of Material Chemistry A, 7(18), 11331-11337 (2019)
A L Sunesson et al.
The Annals of occupational hygiene, 40(4), 397-410 (1996-08-01)
Two fungal species commonly found in indoor environments, Penicillium commune and Paecilomyces variotü, were cultivated on pine wood and on a combination of gypsum board and mineral wool. Air from the cultures was adsorbed on Tenax TA and analysed using
Shinya Yamasaki et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 27(4), 357-357 (2011-04-12)
An electrochemical system has been developed in order to assay the effect of hydrophobic molecules on the bioluminescence of bacterial luciferase (BL). The inhibition of BL luminescence by the long-chain n-alkyl alcohol has been examined using this system. The 1-heptanol
Mathias Ditzen et al.
Chemical senses, 28(9), 781-789 (2003-12-05)
The brain's link between perception and action involves several steps, which include stimulus transduction, neuronal coding of the stimulus, comparison to a memory template and choice of an appropriate behavioral response. All of these need time, and many studies report
G Mougabure Cueto et al.
Journal of medical entomology, 39(3), 457-460 (2002-06-14)
The effectiveness of 1-octanol, 1-nonanol, 1-decanol, 1-undecanol, and 1-dodecanol was evaluated by immersion method against susceptible and permethrin-resistant head lice, Pediculus humanus capitis De Geer, from Buenos Aires, Argentina. All the tested alcohols showed knockdown effect at 10 min and