Merck
T57630
Sigma-Aldrich
1-トリデカノール
97%
別名:
トリデシルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)12OH
CAS番号:
分子量:
200.36
Beilstein:
1739991
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.9 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
bp
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
InChI Key
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-トリデカノールは、以下への酸化的変換を起こすことができる第一級アルコールです。
  • 2,2,2-トリフルオロエチルトリデカノエート。
  • NH3水溶液中のヨウ素分子存在下でのドデカンニトリル。
また、n-ドデカンのプロトン化トリオクチルアミンの相調整剤として使用し、酸性硫酸塩媒体から抽出されたバナジウム(V)の種分化を調べることもできます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T57630-BULK:
T57630-1G:
T57630-10G:
T57630-VAR:
T57630-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Speciation of vanadium (V) extracted from acidic sulfate media by trioctylamine in n-dodecane modified with 1-tridecanol.
Chagnes A, et al.
Hydrometallurgy, 104(1), 20-24 (2010)
Chemical degradation of trioctylamine and 1-tridecanol phase modifier in acidic sulfate media in the presence of vanadium (V).
Chagnes A, et al.
Hydrometallurgy, 105(3-4), 328-333 (2011)
Direct oxidative conversion of alcohols and amines to nitriles with molecular iodine and DIH in aq NH3.
Iida S and Togo H
Tetrahedron, 63(34), 8274-8281 (2007)
D A Haydon et al.
Biochimica et biophysica acta, 863(2), 337-340 (1986-12-16)
The effects of 0.09 saturated solutions of the n-alkanols n-hexanol to n-tridecanol on the surface (compensation) potential of lipid monolayers have been examined. Actions on monolayers spread from pure egg phosphatidylcholine have been compared with effects on a system containing
Facile oxidative conversion of alcohols to esters using molecular iodine.
Mori N and Togo H.
Tetrahedron, 61(24), 5915-5925 (2005)