Merck
90172
Supelco
1-トリデカノール
analytical standard
別名:
トリデシルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)12OH
CAS番号:
分子量:
200.36
Beilstein:
1739991
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
蒸気密度
6.9 (vs air)
アッセイ
≥96.5% (GC)
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
, Colorless and White to Off White
bp
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
InChI Key
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
250.0 °F - closed cup
引火点(℃)
121.11 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
90172-100MG:
90172-VAR:
90172-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)