Merck
192422
Sigma-Aldrich
1-ブロモトリデカン
98%
別名:
トリデシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)12Br
CAS番号:
分子量:
263.26
Beilstein:
1739992
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
9.2 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h2-13H2,1H3
InChI Key
BFDNZQUBFCYTIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-Bromotridecane was used in the synthesis of:
  • tetradecanoic acid enriched with 13C at carbons 1, 3, or 6
  • (Z)-7-henicosene
  • (Z)-(2′R)-[N-carboethoxypyrrolidine]tetradec-1-ene
  • 2,3,6,7,10,11,14,15-octaalkyloxytetrabenzo[a,d,g,jlcyclododecatetraenes (CTTV-n) containing n=4-15 methylenic units in the alkyloxy substituents
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
192422-BULK:
192422-VAR:
192422-5G:
192422-100G:
192422-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J T Sparrow et al.
Journal of lipid research, 24(7), 938-941 (1983-07-01)
The synthesis of tetradecanoic acid enriched with 13C at carbons 1, 3, or 6 is described. The label at the carbonyl carbon was introduced by treating 1-bromotridecane with K13CN (90% enriched) to form the 13C-labeled nitrile, which upon hydrolysis yielded
Alkyloxy-substituted CTTV derivatives that exhibit columnar mesophases.
Percec V, et al.
Journal of Materials Chemistry, 1(2), 217-222 (1991)
A concise synthesis of (R)-Bgugaine, a pyrrolidine alkaloid from Arisarum vulgare.
Majik MS, et al.
J. Chem. Res. (M), 2008(3), 121-122 (2008)
B V Burger et al.
Journal of chemical ecology, 30(8), 1603-1611 (2004-11-13)
Using gas chromatography-mass spectrometry in conjunction with auxiliary techniques such as solid phase microextraction and determination of double bond positions by means of dimethyl disulfide derivatization, 45 constituents of the uropygial secretion of the green woodhoopoe, Phoeniculus purpureus, have been