Merck
17210
Sigma-Aldrich
1-ブロモヘプタデカン
≥95.0% (GC)
別名:
ヘプタデシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16Br
CAS番号:
分子量:
319.36
Beilstein:
1702196
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
solid
bp
126-128 °C/0.1 mmHg (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
InChI Key
HHSDZLLPIXMEIU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17210-25G:
17210-BULK:
17210-VAR:
17210-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)