Merck
199494
Sigma-Aldrich
1-ブロモオクタデカン
≥97.0%
別名:
オクタデシルブロミド, ステアリルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17Br
CAS番号:
分子量:
333.39
Beilstein:
774145
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
フォーム
solid
bp
214-216 °C/12 mmHg (lit.)
mp
25-30 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChI Key
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-ブロモオクタデカンは、求核置換を行える重要な構成要素です。カーボンナノチューブの機能化に使用されます。
アプリケーション
1-ブロモオクタデカンは、短い単層カーボンナノチューブ(s-SWCNTs)の合成に使用されています
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
199494-VAR:
199494-500G:
199494-100G:
199494-BULK:
199494-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kim WJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(9), 1301-1302 (2004)
Md Shahruzzaman et al.
Journal of separation science, 38(14), 2403-2413 (2015-05-07)
The amphiphilic polymer-grafted silica was newly prepared as a stationary phase in high-performance liquid chromatography. Poly(4-vinylpyridine) with a trimethoxysilyl group at one end was grafted onto porous silica particles and the pyridyl side chains were quaternized with 1-bromooctadecane. The obtained
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
199494-100G4061838763266
199494-500G4061838763273
199494-5G