product name
Astec®CHIROBIOTIC®RキラルHPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
詳細
HPLC column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
マトリックス
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
ristocetin A glycopeptide phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
operating pH range
3.5-6.8
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 結合相:リストセチンA
- 操作pH範囲:3.5~6.8
- 粒径:5、10または16 μm
- 孔径:100 Å
CHIROBIOTIC FAQ
CHIROBIOTIC参考文献一覧
キラル製品文献
法的情報
資料
Determination of L- and D-Lactic Acid Enantiomers by HPLC-MS-MS
Rapid, simple, reproducible chiral separation and quantification of L- and D-lactic acid enantiomers using Supelco’s Astec CHIROBIOTIC® R chiral column and tandem MS.
Rapid, simple, reproducible chiral separation and quantification of L- and D-lactic acid enantiomers using Supelco’s Astec CHIROBIOTIC® R chiral column and tandem MS.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)