Merck
241695
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
98%
別名:
Heptadecyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16OH
CAS番号:
分子量:
256.47
Beilstein:
1702195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
51-55 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
InChI Key
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The polymorphism of 1-heptadecanol was studied by differential scanning calorimetry (DSC), X-ray powder diffraction, Raman scattering and infrared spectroscopy (IR).
アプリケーション
  • Antidandruff activity and chemical constituents of the leaves of Betula cylindrostachya Lindl. ex Wall: This study highlights the isolation of 1-heptadecanol among other compounds from the leaves, identifying its potential in antidandruff applications (C Singla, M Ali, 2018).
  • Preparation of Sodium Heptadecyl Sulfate (Tergitol-7i): Describes the synthesis process of sodium heptadecyl sulfate from 1-heptadecanol, underlining its importance in industrial applications (BA Banasik, M Samadpour, 2017).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
309.2 °F - closed cup
引火点(℃)
154 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
241695-25G:
241695-BULK:
241695-500MG:
241695-100G:
241695-5G:
241695-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymorphism of n-alkanols: 1-Heptadecanol, 1-octadecanol, 1-nonadecanol, and 1-eicosanol.
Chemistry of Materials, 14(2), 508-517 (2002)