安全性情報
8.18773
Sigma-Aldrich
4-Nonanol
for synthesis
別名:
4-Nonanol, Pentyl propyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
144.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
227-679-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
フォーム
liquid
転移温度
flash point 74 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(CCCCC)CCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-8-9(10)7-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
IXUOEGRSQCCEHB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体