Merck
W331503
Sigma-Aldrich
2-ノナノール
≥97%
別名:
ヘプチルメチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
144.25
FEMA番号:
3315
Beilstein:
1719466
EC Number:
欧州評議会番号:
4149
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.087
NACRES:
NA.21
官能:
creamy; green; waxy; citrus
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
mp
−36-−35 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; green; waxy; citrus
SMILES記法
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Nonanolis is a simple alcohol with a fruity, green, fatty odor . It is used in the food and perfume industries as flavoring agents and fragrances .
アプリケーション
2-Nonanol is a flavor component that contributes to the overall aroma and flavor profile of blue cheese .
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W331503-100G:4548173977034
W331503-SAMPLE:
W331503-4KG:
W331503-1KG:4548173977041
W331503-BULK:
W331503-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic deoxygenation of bio-based 3-hydroxydecanoic acid to secondary alcohols and alkanes
Mensah JB, et al.
Green Chemistry, 22(11), 3522-3531 (202)
Fabien Démares et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 124, 137-144 (2014-06-10)
Glutamate-gated chloride channels (GluCl) belong to the cys-loop ligand-gated ion channel superfamily and their expression had been described in several invertebrate nervous systems. In the honeybee, a unique gene amel_glucl encodes two alternatively spliced subunits, Amel_GluCl A and Amel_GluCl B.