Merck
H2805
Sigma-Aldrich
1-ヘプタノール
98%
別名:
ヘプチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6OH
CAS番号:
分子量:
116.20
Beilstein:
1731686
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
662 °F
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-ヘプタノールは以下の用途に使用できます。
  • 2成分および3成分の共溶媒として、液液相互作用パラメータを推定します。
  • オレイン酸からオレイン酸ヘプチルエステルの合成。
  • オレイルアミンの存在下での銅塩のヒドロキシルイオン支援アルコール還元を介した銅ナノ粒子の合成における還元剤として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H2805-5ML:
H2805-5G:
H2805-VAR:
H2805-1G:
H2805-BULK:
H2805-2.5KG:
H2805-2.5L:
H2805-250ML:
H2805-500G:
H2805-100G:
H2805-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper nanoparticles synthesized by hydroxyl ion assisted alcohol reduction for conducting ink
Huaman JLC, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(20), 7062-7069 (2011)
Liquid- liquid equilibria of the ternary system water+ acetic acid+ 1-heptanol
Aljimaz AS, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 45(2), 301-303 (2000)
Screening and catalytic activity in organic synthesis of novel fungal and yeast lipases
Cardenas F, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 14(4-6), 111-123 (2001)
Density and viscosity of binary mixtures of {1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate+ 1-heptanol, 1-octanol, 1-nonanol, or 1-decanol}
Domanska U and Krolikowska M
Journal of Chemical and Engineering Data, 55(9), 2994-3004 (2010)
Nannan Ye et al.
Lab on a chip, 11(6), 1096-1101 (2011-02-05)
Transport across gap junction channels (GJCs) between neighboring cells is critical to synchronizing cell's electrical and metabolic activities and maintaining cell homeostasis. Here we present a non-invasive microfluidic method to measure molecular diffusion across GJCs in multiple 1D cell arrays