Merck
H13303
Sigma-Aldrich
1-ヘキサノール
reagent grade, 98%
別名:
ヘキシルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5OH
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
969167
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
156-157 °C (lit.)
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 25.6 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
559 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ヘキサノールは、6個の炭素原子で構成された直鎖状の第一級アルコールで、エチレンのオリゴマー化によって製造されます。1-ヘキサノールは、可塑剤、防腐剤、香料、医薬品、繊維、皮革仕上げ剤など、幅広い用途に使用されています。
アプリケーション
1-ヘキサノールは以下の用途で使用されます:
  • 逆マイクロエマルジョンシステムでの沈殿によるマンガン亜鉛フェライトナノ粒子の調製における油相として。
  • 水からカルボン酸とテトラヒドロフルフリルアルコールを分離する際の溶媒として。
  • 沈殿法による酢酸亜鉛からのZnO(酸化亜鉛)量子粒子の合成における溶媒として。
特徴および利点
1-ヘキサノールまたはヘキシルアルコールは、二次炭素部位から始まるアルカンのような反応経路により、低温で高い反応性を示します。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H13303-BULK:
H13303-500ML:
H13303-25L:
H13303-VAR:
H13303-1L:
H13303-4L:
H13303-5ML:
H13303-100ML:
H13303-VAR-D:
H13303-1ML:
H13303-10L:
H13303-2.5L:
H13303-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sandra Muschiol et al.
The Journal of biological chemistry, 292(34), 14134-14146 (2017-07-01)
Type IV pili are important virulence factors on the surface of many pathogenic bacteria and have been implicated in a wide range of diverse functions, including attachment, twitching motility, biofilm formation, and horizontal gene transfer. The respiratory pathogen Streptococcus pneumoniae
Annie Handler et al.
Cell, 178(1), 60-75 (2019-06-25)
Animals rely on the relative timing of events in their environment to form and update predictive associations, but the molecular and circuit mechanisms for this temporal sensitivity remain incompletely understood. Here, we show that olfactory associations in Drosophila can be
Maria Eugenia Villar et al.
Cell reports, 30(8), 2603-2613 (2020-02-27)
Research on honeybee memory has led to a widely accepted model in which a single pairing of an odor stimulus with sucrose induces memories that are independent of protein synthesis but is unable to form protein-synthesis-dependent long-term memory (LTM). The
Justin T Mohr et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(12), 4172-4176 (2005-06-10)
The polyhydroxyalkanes 1,6,11,16-hexadecanetetraol (1) and 2,7,12,17-octadecanetetraol (2) were synthesized utilizing the thiophene ring as a scaffold to affix the hydroxyalkyl chains by lithiation of the acidic alpha-hydrogens and subsequent desulfurization. Both compounds exhibited significant anesthetic potency, individually and in additivity
Zhisong Lu et al.
Nanotechnology, 22(15), 155604-155604 (2011-03-11)
With advances of quantum dots (QDs) in bioimaging applications, various materials have been used to coat QDs to reduce their nanotoxicity; however, the coating could introduce new toxic sources and quench the fluorescence in bioimaging applications. In this work, ZrO₂