Merck
73117
Supelco
1-ヘキサノール
analytical standard
別名:
ヘキシルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5OH
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
969167
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 25.6 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
559 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.418
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ヘキサノールは有機アルコールであり、防腐剤、香料、香水などの合成に用途があります。また、可塑剤の成分としても使用されます。
アプリケーション
1-ヘキサノールは、さまざまなクロマトグラフィー法により、ワイン、植物サンプル、花、果物およびオイルサンプル中の分析対象物を測定するための分析用標準物質として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73117-BULK-F:
73117-5ML-F:
73117-10ML-F:
73117-VAR-F:
73117-1ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Patty?s toxicology, 6 volume set
Patty's Toxicology (2012)
On-line gas chromatography combustion/pyrolysis isotope ratio mass spectrometry (HRGC-C/P-IRMS) of major volatiles from pear fruit (Pyrus communis) and pear products
Kahle K, et al.
Food Chemistry, 91(3), 449-455 (2005)
J Ruther
Journal of chromatography. A, 890(2), 313-319 (2000-09-29)
A series of ubiquitously occurring saturated and monounsaturated six-carbon aldehydes, alcohols and esters thereof is summarised as 'green leaf volatiles' (GLVs). The present study gives a comprehensive data collection of retention indices of 35 GLVs on commonly used non-polar DB-5
C Ortega et al.
Journal of chromatography. A, 923(1-2), 205-214 (2001-08-21)
A method for the simultaneous determination of major (10-200 mg/l) and minor (0.1-10 mg/l) volatile compounds from wine has been optimised and validated. A 3-ml volume of wine is diluted with water (7 ml), salted with 4.5 g of ammonium
Justin T Mohr et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(12), 4172-4176 (2005-06-10)
The polyhydroxyalkanes 1,6,11,16-hexadecanetetraol (1) and 2,7,12,17-octadecanetetraol (2) were synthesized utilizing the thiophene ring as a scaffold to affix the hydroxyalkyl chains by lithiation of the acidic alpha-hydrogens and subsequent desulfurization. Both compounds exhibited significant anesthetic potency, individually and in additivity