Merck
95446
Supelco
1-オクタノール
analytical standard
別名:
アルコールC8, オクチルアルコール, カプリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OH
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1697461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.14 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
523 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-オクタノールは、ディーゼル様特性を有することから、バイオ燃料としての使用が期待される飽和脂肪アルコールです。
1-オクタノールは移動相としてメタノールと組み合わせて使用することができ、逆相高速液体クロマトグラフィ法(RP-HPLC)を用いて、一組の錯体分子について親油性インデックスを得ることができます。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
1-オクタノールは、オクラトキシンAおよびネオニコチノイド殺虫剤残分、ワインサンプル、ハチミツサンプル、および茶サンプルをクロマトグラフィー法で測定する際に、抽出溶媒として使用できます。
適切な機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は技術サービスにご連絡ください。
生物化学的/生理学的作用
T-型Ca2+チャネルをブロックします。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.7 °F
引火点(℃)
86.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95446-VAR-F:
95446-BULK-F:
95446-1ML-F:
95446-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
In-coupled syringe assisted octanol?water partition microextraction coupled with high-performance liquid chromatography for simultaneous determination of neonicotinoid insecticide residues in honey
Vichapong J, et al.
Talanta, 139(2), 21-26 (2015)
Dynamic hollow fiber protected liquid phase microextraction and quantification using gas chromatography combined with electron capture detection of organochlorine pesticides in green tea leaves and ready-to-drink tea
Huang P-S and Huang D-S
Journal of Chromatography A, 1135(1), 6-11 (2006)
Determination of lipophilicity by reversed-phase high-performance liquid chromatography: Influence of 1-octanol in the mobile phase
Liu X, et al.
Journal of Chromatography A, 1091(1), 51-59 (2005)
D Southwell et al.
The Journal of investigative dermatology, 80(6), 507-514 (1983-06-01)
Penetration-enhancing solvents may modify diffusional routes through the stratum corneum and the partitioning of drugs into these pathways. To investigate the mechanisms of action of enhancers, steady-state fluxes were measured in vitro for polar methanol, nonpolar octanol, and an intermediate
John A Arnott et al.
Expert opinion on drug discovery, 7(10), 863-875 (2012-09-21)
The role of lipophilicity in drug discovery and design is a critical one. Lipophilicity is a key physicochemical property that plays a crucial role in determining ADMET (absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity) properties and the overall suitability of drug
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis