Merck
472328
Sigma-Aldrich
1-オクタノール
ACS reagent, ≥99%
別名:
アルコールC8, オクチルアルコール, カプリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OH
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1697461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
bp:
196 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.14 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
523 °F
expl. lim.
8 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0002 meq/g Titr. acid
蒸発残留物質
≤0.004%
APHA: ≤10
clear
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
溶解性
water: partially soluble 107 g/L at 23 °C
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Chrna1(11435)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-オクタノール(n-オクタノール)は、酪酸塩および酢酸塩の形で精油中に認められるモノヒドロキシアルコールです。本化合物は、Pd/NbOPO4(パラジウム/酸化ニオブリン酸塩)触媒の存在下で、バイオマス由来フルフラルアセトンから高い選択性で合成されます。酸性イオン溶液(AIL)存在下での、液化によるコウヨウザン(Chinese fir)おがくずからのオクチルエーテルおよびオクチルエステルの生成が報告されています。炭化モリブデン/二酸化ジルコニウム(Mo2C/ZrO2)触媒のフェノール水素化脱酸素(HDO)能は、1-オクタノール中で分析されています。1-オクタノールは良好な燃焼能を有するため、火花点火エンジンのバイオ燃料として使用される予定です。
アプリケーション
  • 揮発性化合物の特性評価: この研究では、バレンシアオレンジジュースの揮発性化合物の分析に 1-オクタノールを使用しています。食品業界での使用、特に食品科学分野の研究者や専門家にとって不可欠な品質管理と保証に焦点を当てています(Han et al., 2024)。
  • 非接触型その場マルチ診断 NMR/誘電分光法: この研究では、分析および診断方法論に携わる化学者や材料科学者にとって有益な、非接触型診断技術の開発における 1-オクタノールの応用について説明しています (Morais et al., 2024)。
  • 飲料からのビスフェノールの抽出: この研究では、食品の安全性と環境試験での使用に焦点を当て、食品業界の公衆衛生と安全を確保するために不可欠な消費者製品中の汚染物質を検出するために 1-オクタノールベースのフレームワークを採用しています(Cheng et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
T-型Ca2+チャネルをブロックします。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.7 °F
引火点(℃)
86.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
472328-VAR:
472328-100ML:
472328-BULK:
472328-2.5L:
472328-4L:
472328-PZ:
472328-2L:
472328-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Florian Kremer et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 3, 112-112 (2015-08-25)
Over the last decade, microbes have been engineered for the manufacture of a variety of biofuels. Saturated linear-chain alcohols have great potential as transport biofuels. Their hydrocarbon backbones, as well as oxygenated content, confer combustive properties that make it suitable
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 744-744 (1994)
Activity and stability of Mo2C/ZrO2 as catalyst for hydrodeoxygenation of mixtures of phenol and 1-octanol.
Mortensen PM, et al.
J. Catal., 328, 208-215 (2015)
Liquefaction of sawdust in 1-octanol using acidic ionic liquids as catalyst.
Lu Z, et al.
Bioresource Technology, 142, 579-584 (2013)
Energy-efficient production of 1-octanol from biomass-derived furfural-acetone in water.
Xia Q, et al.
Green Chemistry, 17(8), 4411-4417 (2015)