Merck
293245
Sigma-Aldrich
1-オクタノール
suitable for HPLC, ≥99%
別名:
アルコールC8, オクチルアルコール, カプリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OH
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1697461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
196 °C (lit.)
蒸気圧:
0.14 mmHg ( 25 °C)
蒸気密度
4.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.14 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
523 °F
expl. lim.
8 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.010% water
蒸発残留物質
<0.004%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 235 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Chrna1(11435)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この溶剤はガラス蒸留され、サブミクロンでろ過され、ロット間の一貫性を提供するための厳格な規格試験を受けています。
アプリケーション
HPLC機器および有機合成用途で使用するために設計されています。
HPLCグレードの1-オクタノールは、以下の溶媒/試薬としても適しています。
  • 製剤中のクロファジミンの溶解度試験
  • GC-MSによる熱分解バイオオイルの半揮発性含酸素化合物の分析
生物化学的/生理学的作用
T-型Ca2+チャネルをブロックします。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.7 °F
引火点(℃)
86.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
293245-6X500ML:
293245-500ML:
293245-2L:
293245-4X2L:
293245-1L:
293245-10L:
293245-100ML:
293245-BULK:
293245-6X800ML:
293245-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 744-744 (1994)
Characterization of titanium-silicon binary oxide catalysts prepared by the sol-gel method and their photocatalytic reactivity for the liquid-phase oxidation of 1-octanol.
Yamashita H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 102(30), 5870-5875 (1998)
Photocatalytic degradation of 1-octanol on anchored titanium oxide and on TiO2 powder catalysts.
Yamashita H, et al.
J. Catal., 158(1), 97-101 (1996)
Mechanisms of PVDF membrane formation by immersion-precipitation in soft (1-octanol) and harsh (water) nonsolvents.
Young TH, et al.
Polymer, 40(19), 5315-5323 (1999)
D Southwell et al.
The Journal of investigative dermatology, 80(6), 507-514 (1983-06-01)
Penetration-enhancing solvents may modify diffusional routes through the stratum corneum and the partitioning of drugs into these pathways. To investigate the mechanisms of action of enhancers, steady-state fluxes were measured in vitro for polar methanol, nonpolar octanol, and an intermediate
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis