Merck
138975
Sigma-Aldrich
1-ペンタノール
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
n-アミルアルコール, ペンチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1730975
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
136-138 °C (lit.)
グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
572 °F
expl. lim.
10 %, 100 °F
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
pH
7
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ペンタノールは線状アルコールです。″次世代″アルコール燃料であるペンタンは、 従来のガソリンおよびディーゼル燃料の有望な代替品です。その異性体型(1-ペンタノール、2-メチル-1-ブタノール、および3-メチル-1-ブタノール)の熱分解の動態(速度論)が報告されています。
1-ペンタノールは心地よい匂いを有する無色の液体で、ペンタンの塩素化とアルカリ加水分解から生じる混合アルコールの分留プロセスから生成物として得られます。
アプリケーション
1-ペンタノールは、水と油の混合型界面活性剤マイクロエマルジョン中の共界面活性剤として使用される場合があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
138975-500ML:
138975-VAR-D:
138975-25ML:
138975-4L:
138975-18L-CS:
138975-1L:
138975-100ML:
138975-1ML:
138975-VAR:
138975-2.5L:
138975-20L:
138975-BULK:
138975-18L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Harbison.DR, et al.
Hamilton and Hardy's Industrial Toxicology, (6) (2015)
Long Zhao et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(37), 9238-9244 (2012-08-23)
Pentanol is one of the promising "next generation" alcohol fuels with high energy density and low hygroscopicity. In the present work, dominant reaction channels of thermal decomposition of three isomers of pentanol: 1-pentanol, 2-methyl-1-butanol, and 3-methyl-1-butanol were investigated by CBS-QB3
Experimental and detailed kinetic modeling study of 1-pentanol oxidation in a JSR and combustion in a bomb.
Togbe C, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 33(1), 367-374 (2011)
Anthony F Cann et al.
Applied microbiology and biotechnology, 85(4), 893-899 (2009-10-28)
Pentanol isomers such as 2-methyl-1-butanol and 3-methyl-1-butanol are a useful class of chemicals with a potential application as biofuels. They are found as natural by-products of microbial fermentations from amino acid substrates. However, the production titer and yield of the
Acid/base- and anion-controllable organogels formed from a urea-based molecular switch.
Sheng-Yao Hsueh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(48), 9170-9173 (2010-10-19)