Merck
8.04393
Sigma-Aldrich
1-ヘキサノール
for synthesis
別名:
ヘキシルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5OH
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
969167
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-852-3
NACRES:
NA.22
bp:
156-157 °C (lit.)
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 25.6 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
559 °F
有効性
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
動粘度
3.64 cSt(40 °C)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
転移温度
flash point 60 °C
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
no temp limit
SMILES記法
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Fast Synthesis and Photoluminescent Property Regulation of Carbon Quantum Dots: Describes the use of 1-hexanol as a precursor in the synthesis of carbon quantum dots, impacting their photoluminescent properties (Y Li et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.819
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8043930000:
8043931000:
8043939020:
8043939999:
8043932500:
8043930100:
IN28043930500:
試験成績書(COA)