由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.94 (vs air)
蒸気圧
2.14 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
739 °F
expl. lim.
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
banana; creamy; fruity; waxy; cheesy
SMILES記法
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W254401-8KG-K:4548173970240
W254401-10KG:
W254401-1KG:
W254401-SAMPLE:
W254401-10KG-K:
W254401-20KG-K:4548173970233
W254401-BULK-K:
W254401-20KG:
W254401-8KG:
W254401-VAR-K:
W254401-1KG-K:4548173970226
W254401-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W254401-10KG-K | |
W254401-20KG-K | 4061837806803 |
W254401-SAMPLE-K | 4061837515286 |
W254401-1KG | |
W254401-1KG-K | 4061837515279 |
W254401-20KG | |
W254401-8KG | |
W254401-8KG-K | 4061837806810 |
W254401-SAMPLE |