由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5.9 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; waxy; fruity
SMILES記法
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- (14)C-Isotope Use to Quantify Covalent Reactions between Flavor Compounds and β-Lactoglobulin.: Research utilizing 2-Undecanone to study its binding interactions with milk proteins, enhancing understanding of flavor compound stability and protein binding in food products (Shepelev and Reineccius, 2024).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W309303-4KG:
W309303-BULK-K:
W309303-1KG:
W309303-8KG:
W309303-4KG-K:4548173974958
W309303-800G:
W309303-250G:
W309303-SAMPLE:
W309303-BULK:
W309303-500G:
W309303-1KG-K:4548173974934
W309303-VAR-K:
W309303-8KG-K:4548173974965
W309303-SAMPLE-K:
W309303-10KG:
W309303-250G-K:4548173974941