由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
bp
293 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
floral; spicy
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C15H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)16/h3-14H2,1-2H3
InChI Key
CJPNOLIZCWDHJK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W372404-SAMPLE-K:
W372404-5KG:
W372404-1KG-K:4548173980126
W372404-SAMPLE:
W372404-1KG:
W372404-100G-K:4548173980119
W372404-BULK-K:
W372404-VAR-K:
W372404-100G:
W372404-5KG-K:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W372404-1KG-K | 4061834406303 |
W372404-SAMPLE | |
W372404-100G | |
W372404-100G-K | 4061835513635 |
W372404-1KG | |
W372404-5KG-K | |
W372404-5KG | |
W372404-SAMPLE-K | 4061837537295 |