Merck
W364620
Sigma-Aldrich
3-メチルクロトンアルデヒド
≥97%, FG
別名:
3,3-ジメチルアクリルアルデヒド, 3,3-ジメチルアクロレイン, 3-メチル-2-ブテナール, プレナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCHO
CAS番号:
分子量:
84.12
FEMA番号:
3646
Beilstein:
1734740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
05.124
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気圧
7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
133-135 °C (lit.)
密度
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cherry; fruity; nutty; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChI Key
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Study on the reaction of 3-methyl-2-butenal and 3-methylbutanal with Cl atoms: kinetics and reaction mechanism.: Focuses on the kinetics and mechanisms of reactions between 3-methyl-2-butenal and chlorine atoms, which are crucial for understanding its stability and reactivity in environmental contexts (Shi et al., 2022).
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W364620-25G-K:
W364620-1KG-K:
W364620-100G-K:
W364620-VAR-K:
W364620-BULK-K:
W364620-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)