Merck
304077
Sigma-Aldrich
3-メチルクロトンアルデヒド
97%
別名:
3,3-ジメチルアクリルアルデヒド, 3,3-ジメチルアクロレイン, 3-メチル-2-ブテナール, プレナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCHO
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1734740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.462
bp
133-135 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 110 g/L at 20 °C
密度
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChI Key
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methylcrotonaldehyde is an α, β-unsaturated aldehyde. Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde was reported. The hydrogenation of 3-methylcrotonaldehyde over Ru, Pt and Rh was investigated.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
304077-VAR:
304077-100ML:
304077-25ML:
304077-BULK:
304077-500ML:
304077-1KG:
304077-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde.
Mandell L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(12), 1683-1685 (1971)
Geometric and electronic effects in the selective hydrogenation of a, ?-unsaturated aldehydes over zeolite-supported metals.
Blackmond DG, et al.
J. Catal., 131(2), 401-411 (1991)