Merck
192619
Sigma-Aldrich
チグリン酸アルデヒド
≥96%
別名:
trans-2,3-ジメチルアクロレイン, trans-2-メチル-2-ブテナール, チグリンアルデヒド, (E)-2-メチルブト-2-エナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1698207
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
密度
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
InChI Key
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チグリンアルデヒドは、7-デメチルピエリシジンA1の簡潔な全合成に使用されます。次の化合物の合成において、出発原料として使用されまます:
  • ドライフルーツビートルのフェロモン成分である、アルキル分枝テトラエン炭化水素
  • Leiobunum nigripalpiの防御分泌物の揮発性成分である、E,E-2,4-ジメチル-2,4-ヘキサジエン
  • 4-メチル-2,4-ヘキサジエン-1-オール
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
192619-25G:
192619-BULK:
192619-VAR:
192619-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of nitidulid beetle pheromones: alkyl-branched tetraene hydrocarbons.
Bartelt RJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(12), 2192-2196 (1990)
Katie A Keaton et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(2), 408-409 (2006-01-13)
A concise total synthesis of 7-demethylpiericidin A1 has been completed. The synthesis features a titanium(II)-mediated cyclization of a (silyloxy)enyne as the key step and proceeds in nine steps from tiglic aldehyde.
Synthesis of 1, 2-and 1, 4-disubstituted tricarbonyl (pentadienyl) iron (+ 1) cations and reactions with heteroatom nucleophiles.
Donaldson WA, et al
Organometallics, 12(4), 1174-1179 (1993)
T H Jones et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 74(2), 419-422 (1977-02-01)
Analyses of the chief volatile constituents of the defensive secretions of three oplionids were carried out. Leiobunum nigripalpi produces three closely related C7 compounds: E-4-methyl-4-hexen-3-one(I), 4-methylhexan-3-one(II), and 4-methylhexan-3-ol(III), along with E-4-methyl-4-hepten-3-one(IV), E,E-2,4-dimethylhexa-2,4-dienal(IX), and a minor, unidentified component. L. leiopenis secretion
Hasmik Grigoryan et al.
Carcinogenesis, 39(5), 661-668 (2018-03-15)
Although benzene has long been recognized as a cause of human leukemia, the mechanism by which this simple molecule causes cancer has been problematic. A complicating factor is benzene metabolism, which produces many reactive intermediates, some specific to benzene and