product name
4-Hydroxynonenal, 4-Hydroxynonenal, CAS 75899-68-2, is a major aldehyde product formed by peroxidation of ω-6-unsaturated fatty acids that is regarded as a specific marker of lipid peroxidation.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
保管温度
−70°C
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10/h5,7-9,11H,2-4,6H2,1H3/b7-5+
InChI Key
JVJFIQYAHPMBBX-FNORWQNLSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Na+, K+-ATPase activity
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Carini, R., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.218, 772.
Li, L., et al. 1996. Toxicol.Appl. Pharmacol.139, 135.
Siems, W.G., et al. 1996. Free Radic. Res.20, 215.
Ullrich, O., et al. 1996. Free Radic. Res.24, 421.
van Kuijk, F.J., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 420.
Esterbauer, H., et al. 1991. Free Radic. Biol. Med.11, 81.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
393204-1MG:
試験成績書(COA)