product name
NG,NG-ジメチルアルギニン 二塩酸塩,
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI Key
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
遺伝子情報
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
詳細
アプリケーション
- この化合物のラットにおける延髄吻側腹外側部(RVLM)の心血管の活動に対する影響の研究
- L-アルギニンおよびジメチルアルギニン測定用の標準物質
- この化合物の肝悪化に対する影響の研究
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D4268-50MG:
D4268-BULK:
D4268-10MG:
D4268-VAR:
試験成績書(COA)