Merck
11009
Sigma-Aldrich
L-アルギニン
BioUltra, ≥99.5% (NT)
別名:
(S)-2-アミノ-5-グアニジノペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
174.20
Beilstein:
1725413
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (NT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +27.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
white
pH
10.5-12.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI Key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 2 型糖尿病患者の血中における L-アルギニン依存性一酸化窒素産生:5 年間のパイロット・プロスペクティブ研究:この研究では、糖尿病患者の一酸化窒素産生における L-アルギニンの役割を調査し、糖尿病の血管合併症の管理におけるその潜在的な利点を提案しています(Stoian et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
その他情報
植物プロトプラストの安定化、タンパク質のイオン交換クロマトグラフィ-におけるpHドリフトの補正に使用されます。各種微生物の増殖に必要とされる物質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11009-BULK-F:
11009-100G-F:
11009-500G-F:
11009-VAR-F:
11009-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H. Delice et al.
Electrophoresis '79, 165-165 (1980)
A.W. Galston et al.
Plant Sci. Lett., 11, 69-69 (1978)
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Palaniraja Thandapani et al.
Molecular cell, 50(5), 613-623 (2013-06-12)
Motifs rich in arginines and glycines were recognized several decades ago to play functional roles and were termed glycine-arginine-rich (GAR) domains and/or RGG boxes. We review here the evolving functions of the RGG box along with several sequence variations that
Krishnan Suresh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5474-5479 (2010-08-21)
A new series of 3-(benzylideneamino)-2-phenylquinazoline-4(3H)-ones were prepared through Schiff base formation of 3-amino-2-phenyl quinazoline-4(3)H-one with various substituted carbonyl compounds. Their chemical structures were elucidated by spectral studies. Cytotoxicity and antiviral activity were evaluated against herpes simplex virus-1 (KOS), herpes simplex