Merck
181003
Millipore
L-アルギニン 一塩酸塩
別名:
(S)-(+)-2-アミノ-5-[(アミノイミノメチル)アミノ]ペンタン酸 一塩酸塩, (S)-(+)-アルギニン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.21
詳細
Merck USA index - 14, 780
品質水準
アッセイ
≥99% (perchloric acid titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
不純物
≤100 CFU/g Total micoorganisms
≤6.0 EU/g Endotoxin
white
溶解性
water: 40 mg/mL
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
181003-GM:
181003-250GM:
181003-1KG:
181003-50GM:
試験成績書(COA)