Merck
1.01543
Millipore
L-アルギニン 一塩酸塩
for biochemistry
別名:
(S)-(+)-2-アミノ-5-[(アミノイミノメチル)アミノ]ペンタン酸 一塩酸塩, (S)-(+)-アルギニン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
214-275-1
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<1 Pa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99% dry basis (perchloric acid titration)
フォーム
powder
有効性
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
溶解性
730 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1250 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Improvement in Dental Health Products: Studies have shown that L-Arginine monohydrochloride enhances the bioavailability of fluoride in dental care products, promoting better oral health (Bijle et al., 2020).
生物化学的/生理学的作用
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +21.0 to +22.0
UV-Absorption(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.20
UV-Absorption(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.2 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6