安全性情報
8.20544
Sigma-Aldrich
1-Dodecanethiol
for synthesis
別名:
1-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11SH
CAS番号:
分子量:
202.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
203-984-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.002 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
230 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-9--7 °C
転移温度
flash point 127 °C
密度
0.845 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Dodecanethiol is an alkyl thiol that can be used as an organic source of sulfur. It is used in the production of synthetic rubber, nonionic detergent, plastics, and pharmaceuticals.
アプリケーション
1-Dodecanethiol (1-DDT) can be used as:      
  • A sulfur source and capping ligand in the synthesis of copper sulfide nanoparticles (Cu2S) which can be applied as electron donor and hole acceptor in photocatalytic reactions.      
  • A coordinating ligand to prepare Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals to control the nucleation and growth of CZTS nanocrystals.
Zinc-doped copper indium sulfide (ZnCuInS2) quantum dots can be functionalized with 1-decanethiol as a ligand to improve the charge mobility and luminance of organic light emitting diodes (OLEDs).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.846
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1