安全性情報
8.22093
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hexanone
for synthesis
別名:
5-Methyl-2-hexanone, Methyl isoamyl ketone, Isoamyl methyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
203-737-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
455 °C
有効性
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
8100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
転移温度
flash point 43 °C
溶解性
5.4 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.811 - 0.813
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体