安全性情報
8.01452
Sigma-Aldrich
Anisole
for synthesis
別名:
Anisole, Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
202-876-1
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.0% (GC)
bp:
154 °C/1013 hPa
蒸気圧:
3.2 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
3.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
475 °C
有効性
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.34-6.3 % (v/v)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
転移温度
flash point 45.5 °C
密度
0.994 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Electron Beam Lithography on Nonplanar Surfaces: Research highlighted the application of anisole in electron beam lithography for structuring on nonplanar and irregular surfaces, providing significant advancements in microfabrication technologies crucial for developing miniaturized devices and components (Zhu et al., 2024).
  • Photonic Pigments Synthesis: Demonstrates the use of anisole in the sustainable synthesis of photonic pigments through polystyrene-block-polyvinylpyrroliDonebottlebrush block copolymers, showcasing anisole′s role in creating advanced materials for optical applications (Xu et al., 2024).
  • Development of SERS Platforms: Explores the use of anisole in the fabrication of highly flexible copper tape decorated with Ag nanoarrays for ultrasensitive surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) platforms, highlighting its utility in enhancing the detection capabilities for environmental and chemical sensing (Shameer et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8014520500:
8014521000:
8014520000:
8014529999:
8014520100:
8014522500:
IN28014520500:
8014529025:
試験成績書(COA)