由来生物
synthetic
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
orange
SMILES記法
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W427100-VAR:
W427100-SAMPLE:
W427100-1KG:4548173985534
W427100-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック