蒸気圧
4.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
305 °C
有効性
1670 mg/kg LD50, oral (Rat)
10332 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.11-7.9 % (v/v)
bp
150-152 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
転移温度
flash point 43 °C
溶解性
4.3 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.816
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.816
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体